Merck
427616
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate-11B
99 atom % 11B, 98% (CP)
Sinónimos:
Methyl borate-11B
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)311B
Número de CAS:
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 11B
Ensayo
98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
densidad
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Clave InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L V Angelova et al.
Soft matter, 11(25), 5060-5066 (2015-06-02)
Viscoelastic, gel-like, polymeric dispersions (HVPDs) can be prepared by crosslinking polyols with borax or boric acid in water under alkaline conditions. Rheologically similar HVPDs have been prepared in organic liquids containing no water or hydroxylic groups through crosslinking partially or