Merck
421243
Sigma-Aldrich
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
99%
Sinónimos:
Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
Beilstein/REAXYS Number:
1990376
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI key
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
Application
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)