419206
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
Sinónimos:
(Benzyloxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetic acid phenylmethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
120-122 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
phosphine
cadena SMILES
O=C(OCc1ccccc1)C=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H23O2P/c28-27(29-21-23-13-5-1-6-14-23)22-30(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20,22H,21H2
Clave InChI
INKMLGJBBDRIQR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Tributylphosphine-mediated vinylogous Wittig reactions
- Synthesis of 1,2-dioxanes for antitrypanosomal activity
- Organocatalytic Michael-type reactions / Wittig reactions of phosphorus ylides and unsaturated ketones
- Stereoselective phosphine-catalyzed cycloaddition to form spirocyclopenteneoxindoles
- Enantioselective synthesis of pantothenic acid
- Preparation of phosphorus ylides from phosphoranes and acetic anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)