419117
Poly(maleic anhydride-alt-1-octadecene)
average Mn 30,000-50,000, powder (Free-flowing)
Sinónimos:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder (Free-flowing)
mol peso
average Mn 30,000-50,000
número de ácido
310‑315 mg KOH/g
temperatura de transición
softening point 120-130 °C
solubilidad
H2O: insoluble
hydrocarbons: soluble
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?