Merck
417823
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
155-158 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7ClN2O/c10-6-1-2-9(13)7(5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
Clave InChI
DMGLUMYOLOAXJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol undergoes Mannich reaction with N,N′-bis(methoxymethyl)diaza-18-crown-6 to afford NCH2N-linked bis(3-(5-chloro-2-hydroxy)pyrazol-1-ylmethyl)-substituted diazacrown ether (98% yield).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ning Su et al.
The Journal of organic chemistry, 64(24), 8855-8861 (2001-10-25)
Ten new 8-hydroxyquinoline-containing diaza-18-crown-6 ligands and analogues were synthesized via a one-pot or stepwise Mannich reaction, reductive amination, or by reacting diaza-18-crown-6 with 5,7-dichloro-2-iodomethyl-8-quinolinol in the presence of N,N-diisopropylethylamine. The Mannich reaction of N,N'-bis(methoxymethyl)diaza-18-crown-6 with 4-chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol gave the NCH(2)N-linked bis(3-(5-chloro-2-hydroxy)pyrazol-1-ylmethyl)-substituted