Merck
417777
Sigma-Aldrich
(5-Bromo-2-hydroxy-phenyl)-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ketone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
343.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
143-148 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2cnn(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-6-7-15(20)14(8-12)16(21)11-9-18-19(10-11)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,20H
Clave InChI
MPZOVJOEZZCBKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(5-Bromo-2-hydroxy-phenyl)-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ketone has been identified as one of the major compound present in the methanolic extract of Rhizophora apiculata by LC/MS analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
V Vinod Prabhu et al.
Journal of immunotoxicology, 9(4), 341-352 (2012-07-18)
A methanolic extract of Rhizophora apiculata was evaluated for its anti-inflammatory and anti-tumor activity against B16F10 melanoma cells in BALB/c mice. The administration of R. apiculata extract was shown to inhibit the solid tumor development in mice. R. apiculata treatment