417122
N,N-Diethylnipecotamide
98%
Sinónimos:
N,N-Diethyl-3-piperidinecarboxamide, Piperidine-3-carboxylic acid diethylamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
111 °C/6.1 mmHg (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)C(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h9,11H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
ZXQKYQVJDRTTLZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Antituberculosis drugs
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Acyl-CoA:cholesterol acyltransferase inhibitors
Alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor agonist
Antimycobacterials
Isocyanoamides useful as starting materials in IMCR
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?