Merck
254525
Sigma-Aldrich
tert-Butyl propionate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2COOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Beilstein:
1747857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
118-118.5 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
JAELLLITIZHOGQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Stereochemistry of kinetic Michael addition of the Z and E lithium enolates of tert-butyl propionate has been investigated[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Acyclic stereoselection. 31. Stereoselection in the Michael addition reaction. 3. Relationship between ester enolate geometry and adduct stereochemistry in the kinetic Michael reaction of lithium enolates with enones.
Heathcock CH and Oare DA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(16), 3022-3024 (1985)