Merck
405639
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4′-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone
98%
Sinónimos:
α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-2-(4-morpholinyl)-1-[4-(methylthio)phenyl]-1-propanone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 137,00
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 137,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
279.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
74-76 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
Clave InChI
LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>329.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 165 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mengfei Wang et al.
Nature communications, 8(1), 388-388 (2017-09-01)
Disclinations are topological singularities of molecular arrangement in liquid crystals, which typically occur when the average orientation of molecules makes a π rotation along a fictitious closed loop taken inside the liquid crystal. Depending on the sense of molecular rotation
Preston Sutton et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-11)
Lithium metal anodes have been pursued for decades as a way to significantly increase the energy density of lithium-ion batteries. However, safety risks caused by flammable liquid electrolytes and short circuits due to lithium dendrite formation during cell cycling have
Po-Hsin Wang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(4) (2018-04-13)
A photopolymerization method is used to prepare a mixture of polymer ionic liquid (PIL) and ionic liquid (IL). This mixture is used as a solid-state electrolyte in carbon nanoparticle (CNP)-based symmetric supercapacitors. The solid electrolyte is a binary mixture of