Merck
415774
Sigma-Aldrich
5′-Chloro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 50,50
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 50,50
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(OH)(NO2)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
132-135 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
nitro
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
Clave InChI
IUNBIQBAYUBIFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5′-Chloro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone (5-chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone) is a nitro derivative of ortho-hydroxy aryl ketone. Its crystal structure has been studied by X-ray diffraction. It forms complex with 2-aminobenzoic acid (anthranilic acid), in which the nitro group is turned by approximately 40°C.[1]
Aplicación
5′-Chloro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used for the synthesis of 6-chloro-8-nitro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yoshinobu Ishikawa
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 70(Pt 5), o547-o547 (2014-05-27)
In the title compound, C10H4ClNO5, the non-H atoms of the 6-chloro-chromone unit are coplanar (r.m.s. deviation = 0.017 Å) with the largest deviation from the mean plane [0.031 (2) Å] being found for the C=O C atom. The nitro group (NO2) is inclined
Phase transition and intramolecular hydrogen bonding in nitro derivatives of ortho-hydroxy acetophenones
Filarowski, A., et al.
Journal of Molecular Structure, 785(1), 7-13 (2006)