415286
Copper(II) 5,9,14,18,23,27,32,36-octabutoxy-2,3-naphthalocyanine
Dye content 90 %
Sinónimos:
5,9,14,18,23,27,32,36-Octabutoxy-2,3-naphthalocyanine copper(II) salt
About This Item
Productos recomendados
form
powder
composition
Dye content, 90%
λmax
853 nm
SMILES string
CCCCOc1c2ccccc2c(OCCCC)c3c4nc(nc5n6[Cu]n7c(n4)c8c(OCCCC)c9ccccc9c(OCCCC)c8c7nc%10nc(nc6c%11c(OCCCC)c%12ccccc%12c(OCCCC)c5%11)c%13c(OCCCC)c%14ccccc%14c(OCCCC)c%10%13)c13
InChI
1S/C80H88N8O8.Cu/c1-9-17-41-89-65-49-33-25-26-34-50(49)66(90-42-18-10-2)58-57(65)73-81-74(58)86-76-61-62(70(94-46-22-14-6)54-38-30-29-37-53(54)69(61)93-45-21-13-5)78(83-76)88-80-64-63(71(95-47-23-15-7)55-39-31-32-40-56(55)72(64)96-48-24-16-8)79(84-80)87-77-60-59(75(82-77)85-73)67(91-43-19-11-3)51-35-27-28-36-52(51)68(60)92-44-20-12-4;/h25-40H,9-24,41-48H2,1-8H3;/q-2;+2
InChI key
JJIWQZDKAOMTKU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c