Merck
205141
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Praseodymium Trichloride Hydrate, Praseodymium chloride hydrate, Praseodymium(3+) Trichloride Hydrate, Trichloropraseodymium hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
PrCl3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
247.27 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: praseodymium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidad
2.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[Pr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Pr/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
BQRCNEKQNZWNCY-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Praseodymium (III) chloride hydrate is soluble in water and alcohol. It is used as a source of Pr to prepare insoluble praseodymium (III)compounds.
Aplicación
Praseodymium(III) chloride hydrate can be used as a dopant to prepare Pr-modified TiO2 nanoparticles for photocatalytic degradation of organic pollutants. The addition of Pr ion enhances the thermal stability and surface textural properties of the catalyst.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Photocatalytic activity of Pr-modified TiO2 for the degradation of bisphenol A
Denise S Cordeiro, et al.
SN Applied Sciences, 3, 1-8 (2021)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.