Merck
413275
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
96%
Sinónimos:
(3,5-di-tert -Butyl-4-hydroxybenzyl)dimethylamine, 2,6-Di-tert -butyl-α-(dimethylamino)-4-cresol, 4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-di-tert -butylphenol
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 114,00
1 KG
US$ 300,00
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 114,00
1 KG
US$ 300,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
263.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
bp
172 °C/30 mmHg (lit.)
mp
90-95 °C
cadena SMILES
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
Clave InChI
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol is a hindered phenolic compound that is used as an antioxidant to stabilize the lubricant oils.[1][2]
Aplicación
Antioxidant
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Growth and characterization of 2, 6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl) phenol single crystal by the vertical Bridgman method.
SolankiSSB, et al.
Journal of Crystal Growth, 411(24), 19-23 (2015)
Electrospray ionization and atmospheric pressure matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of antioxidants applied in lubricants.
Kassler A, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23(24), 3917-3927 (2009)