413143
2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)
Sinónimos:
2,2′-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethylphenol], 2,2-Methylenebis(4-ethyl-6-tert -butylphenol), Bis(3-tert -butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane
About This Item
Productos recomendados
form
powder
mp
119-122 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(Cc2cc(CC)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H36O2/c1-9-16-11-18(22(26)20(13-16)24(3,4)5)15-19-12-17(10-2)14-21(23(19)27)25(6,7)8/h11-14,26-27H,9-10,15H2,1-8H3
InChI key
GPNYZBKIGXGYNU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c