413046
Lithium acetylacetonate
97%
Sinónimos:
2,4-Pentanedione lithium derivative, Acetylacetone lithium derivative, Li(acac)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: lithium
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2.Li/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
Clave InChI
JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Descripción general
Aplicación
- Lithium acetylacetonate [Li(acac)] is used in the preparation of LiMn2O4 nanoparticles.[2]
- Li(acac) covered with aluminium was used as an efficient electron injection layer in research & development of organic light-emitting devices (OLEDs).[3]
- Fabrication of electrospun graphene-embedded Li4Ti5O12 nanofibers in research & development of lithium-ion batteries has been reported.[4]
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications