Merck
41304
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-2-pyridinemethanol
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-1-(2-Pyridyl)-ethanol, (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D +62.0±2.0°, c = 1 in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
índice de refracción
n20/D 1.528
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)