412562
(S)-(−)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
99%
Sinónimos:
(S)-(−)-Propylenediamine dihydrochloride, (S)-1,2-Propanediamine dihydrochloride
Nivel de calidad
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]22/D −4°, c = 20 in H2O
mp
227-229 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl.Cl.C[C@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m0../s1
Clave InChI
AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?