Merck
412171
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
average Mn ~692, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor
About This Item
Fórmula lineal:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
mol peso
average Mn ~692
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
densidad
1.102 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
Clave InChI
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)