Merck
411973
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
68-71 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
Clave InChI
HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene is a chloronitrobenzene (CNB) compound. In vitro nephrotoxic potential of 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene in animal models and human kidney cells has been investigated.[1] Toxicological study of 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene has been reported.2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Poly(U) cracked the code: a Marshall Nirenberg memoir.
Robert Haselkorn
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(4), 968-969 (2010-04-02)