Merck
411620
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
4 wt. % in H2O
Sinónimos:
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
About This Item
Fórmula lineal:
H2Cl6Ir · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
406.95 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Formulario
liquid
concentración
4 wt. % in H2O
impurezas
2-2.2% Ir
mp
65 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
Clave InChI
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Características y beneficios
Catalyzes the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes. Utilized in the formation of iridium-substituted Dawson- and Keggin-type polyoxometallates by refilling the vacant site of the lacunary precursors.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)