Merck
411558
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide solution
1.0 M in hexanes
Sinónimos:
Lithium 2-propanolate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOLi
Número de CAS:
Peso molecular:
66.03
Beilstein:
3618614
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: lithium
concentración
1.0 M in hexanes
bp
68-72 °C
densidad
0.69 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Clave InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-27 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)