Merck
400246
Sigma-Aldrich
Lithium ethoxide solution
1.0 M in ethanol
Sinónimos:
Lithium ethanolate
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 213,00
US$ 213,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 213,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OLi
Número de CAS:
Peso molecular:
52.00
Beilstein:
3909950
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 213,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: lithium
concentración
1.0 M in ethanol
densidad
0.821 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)