Merck
411418
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHP(O)(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
96%
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged in glass bottles
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)