410950
Trimethyl-1,6-diisocyanatohexane, mixture of 2,2,4- and 2,4,4-isomers
99%
Sinónimos:
1,6-Diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane, 2,2,4(2,4,4)-Trimethylhexyl-1,6-diisocyanate
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCN=C=O)CC(C)(C)CN=C=O.CC(CN=C=O)CC(C)(C)CCN=C=O
InChI
1S/2C11H18N2O2/c1-10(7-13-9-15)6-11(2,3)4-5-12-8-14;1-10(4-5-12-8-14)6-11(2,3)7-13-9-15/h2*10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
XLRHAAFCQUDHHF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F
flash_point_c
> 113 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?