Merck
409480
Sigma-Aldrich
2-Undecylimidazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H26N2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
96%
bp
215 °C/20 mmHg (lit.)
mp
69-74 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)