Merck
298417
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Leucinol
98%
Sinónimos:
(R)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, D-Leucinol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
117.19
Beilstein:
1719241
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −4°, c = 9 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.4496 (lit.)
bp
198-200 °C/768 mmHg (lit.)
densidad
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Klaus Ringsborg Westphal et al.
Toxins, 11(5) (2019-05-19)
Fungal non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) clusters are spread across the chromosomes, where several modifying enzyme-encoding genes typically flank one NRPS. However, a recent study showed that the octapeptide fusaoctaxin A is tandemly synthesized by two NRPSs in Fusarium graminearum. Here
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1