Merck
407526
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol diacrylate monostearate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16CO2CH2C(CH2O2CCH=CH2)2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
510.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
contiene
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
mp
29-31 °C (lit.)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C29H50O7/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-28(33)36-25-29(22-30,23-34-26(31)5-2)24-35-27(32)6-3/h5-6,30H,2-4,7-25H2,1H3
Clave InChI
UXRNWUYCCQFHIH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Schwabe et al.
International journal of pharmaceutics, 526(1-2), 178-187 (2017-05-01)
RNA interference (RNAi) is a promising technique to treat severe diseases on a pre-protein level. We and others postulate that the release of nanoparticle-complexed small interfering RNA (siRNA) from implanted biomaterials could provide structural support for tissue repair, combined with