Merck
432407
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 17 wt. %
Sinónimos:
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 104,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 104,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
beads
Nivel de calidad
índice de fusión
106 g/10 min (200°C/5.0kg)
mol peso
Mn 1,900
contiene
phenolic as antioxidant
composición
styrene, 17 wt. %
dureza
32 (Shore A)
viscosidad
5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
solubilidad
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
densidad
0.92 g/mL at 25 °C
Elongación
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
cadena SMILES
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
Clave InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Características y beneficios
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator, resists acids and alkali.
Forma física
Thermoplastic elastomer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joseph D Sandt et al.
Advanced healthcare materials, 7(15), e1800293-e1800293 (2018-05-29)
Medical textiles are widely used to exert pressure on human tissues during treatment of post-surgical hematoma, burn-related wounds, chronic venous ulceration, and other maladies. However, the inability to dynamically sense and adjust the applied pressure often leads to suboptimal pressure