Merck
406066
Sigma-Aldrich
Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
Sinónimos:
Di(3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O6
Número de CAS:
Peso molecular:
366.45
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
density
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C(CCCCC(=O)OCC1CCC2OC2C1)OCC3CCC4OC4C3
InChI
1S/C20H30O6/c21-19(23-11-13-5-7-15-17(9-13)25-15)3-1-2-4-20(22)24-12-14-6-8-16-18(10-14)26-16/h13-18H,1-12H2
InChI key
DJUWPHRCMMMSCV-UHFFFAOYSA-N
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)