Merck
406058
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
103-105 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile (FMBN) is a fluorinated organic building block used in organic synthesis. Molecular structure and vibrational spectra of FMBN have been investigated.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vibrational spectra and electrostatic potential surface of 2-fluoro-6-methoxybenzonitrile based on quantum chemical calculations.
Murugan M, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 4(7), 3400-3413 (2012)