Merck
404713
Sigma-Aldrich
Chlorodiisobutyloctadecylsilane
technical grade, 85%
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 126,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 126,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
431.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
Clave InChI
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
remainder octadecane
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)