Merck
404217
Sigma-Aldrich
Chloro(trimethylphosphine)gold(I)
99%
Sinónimos:
(Trimethylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3PAuCl
Número de CAS:
Peso molecular:
308.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Au].CP(C)C
InChI
1S/C3H9P.Au.ClH/c1-4(2)3;;/h1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
BVRRHCPRDPAYFI-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.