375683
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride
98%
Sinónimos:
TEPA
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H
InChI key
VGICAQBLDJAGSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c