40410
N,N′-Dimethylurea
(sym.), ≥95.0% (HPLC), technical
Sinónimos:
1,3-Dimethylurea
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
technical
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
bp
268-270 °C (lit.)
mp
101-104 °C (lit.)
102-109 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNC(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
Clave InChI
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?