40140
Dichlorodimethylsilane
≥98.5% (GC)
Sinónimos:
DMDCS, Dimethyldichlorosilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Clave InChI
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It is also employed as a reagent in the synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles and amides from unprotected amino acids.[3][4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?