Merck
400874
Sigma-Aldrich
Iron(II) titanate
−100 mesh, 99.9%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 183,00
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 183,00
About This Item
Fórmula lineal:
FeTiO3
Número de CAS:
Peso molecular:
151.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 183,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
tamaño de partícula
−100 mesh
cadena SMILES
[Fe++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Clave InChI
WIBXORLWTCPWFI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Iron(II) titanate is a mixed metal oxide known for its unique magnetic and electrical properties, which are influenced by its orthorhombic or monoclinic crystal structure. It is widely used in photocatalysis due to its excellent photocatalytic activity. Additionally, Iron(II) titanate is utilized in lithium-ion batteries as an electrode material, enhancing the battery′s performance and longevity.
Aplicación
Iron(II) titanate is utilized as a photocatalyst in solar energy conversion processes, particularly for water splitting and hydrogen production. Its ability to absorb visible light makes it suitable for enhancing photocatalytic efficiency. FeTiO3 is explored as a material for electrodes in batteries and supercapacitors. Its unique properties contribute to improved charge storage and conductivity, enhancing the performance of energy storage devices.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)