Merck
400475
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) chloride
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Tantalum pentachloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 75,00
25 G
US$ 248,00
US$ 75,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 75,00
25 G
US$ 248,00
About This Item
Fórmula lineal:
TaCl5
Número de CAS:
Peso molecular:
358.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 75,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tantalum
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clave InChI
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Aplicación
Used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distortedsix-coordinate geometry.[1] Also used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.[2][2]
Nota de preparación
Used in the preparation of a simple catalyst for the polycyclotrimerizations of alkenediynes.[3] Used for the plasma-enhanced atomic layer deposition of tantalum nitride films.[4]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kim, H., et al.
Journal of Applied Physiology, 95, 5848-5848 (2004)
Zheng, R., et al.
Macromolecules, 37, 5196-5196 (2004)
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)