Merck
204536
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
<20 μm, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Tantalum pentoxide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 150,00
50 G
US$ 539,00
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 150,00
50 G
US$ 539,00
About This Item
Fórmula lineal:
Ta2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
441.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38180602
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tantalum
tamaño de partícula
<20 μm
densidad
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Clave InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ta2O5 (tantalum pentoxide) is a transition-metal oxide with a high refractive index (n=2.02–2.16), high dielectric constant, wide bandgap (4.0–4.5 eV), and wide transmission spectrum. It is a non-silicon dielectric material used in microelectronic devices and the ideal capacitive material for next-generation multi-chip modules. Due to its high acidity, it can serve as a catalyst for the oxidation of alkanes and pollution reduction. In addition, it is successfully used for the anode oxidization of electrodes in lithium batteries.
Aplicación
  • Double-layered nanoparticle stacks for spectro-electrochemical applications.: This study discusses the development of double-layered nanoparticle stacks incorporating Tantalum(V) oxide, which have significant potential in spectro-electrochemical applications due to their high refractive index and dielectric properties (Frank et al., 2012).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)