Merck
400432
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.15
Beilstein:
1963428
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)