Merck
400157
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)molybdenum(IV) chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CN)2MoCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
319.86
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES string
CC#N.CC#N.Cl[Mo](Cl)(Cl)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)