Merck
367753
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Cerium acetate hydrate, Cerium triacetate, Cerium(3+) triacetate hydrate
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 94,30
250 G
US$ 321,00
US$ 94,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 94,30
250 G
US$ 321,00
About This Item
Fórmula lineal:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
317.25 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 94,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
composición
Degree of hydration, 1-3
idoneidad de la reacción
core: cerium
reagent type: catalyst
impurezas
≤1% acetic acid
cadena SMILES
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.[1][2]Cerium (III) acetate hydrate may be used as the starting material for the synthesis of CeO2 nanoparticles.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, structural and optical properties of CeO 2 nanoparticles synthesized by a simple polyvinyl pyrrolidone (PVP) solution route.
Phoka S, et al.
Materials Chemistry and Physics, 115(1), 423-428 (2009)
Thermal decomposition of cerium (III) acetate studied with sample-controlled thermogravimetric?mass spectrometry (SCTG?MS).
Arii T,et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 22(13), 2283-2289 (2002)
Chem. Abstr., 112, 219165x-219165x (1990)
Nippon Kagaku Kaishi, 92-92 (1990)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.