Merck
398446
Sigma-Aldrich
Gold(III) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Au2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
490.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
cadena SMILES
S=[Au]S[Au]=S
InChI
1S/2Au.3S
Clave InChI
VTGNAVADZCBOHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)