484385
Gold(III) chloride solution
99.99% trace metals basis, 30 wt. % in dilute HCl
Sinónimos:
Auric chloride, Gold trichloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
liquid
composición
Au, 17 wt. %
concentración
30 wt. % in dilute HCl
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
1.637 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[H][Au](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
Clave InChI
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- As a starting material to prepare thiolate-stabilized gold nanoparticles.
- As an efficient catalyst for single-pot oxidative functionalization of alkanes and alcohols.
- As a catalyst for diastereoselective alkylation reactions with chiral benzylic acetates.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.