Merck
397288
Sigma-Aldrich
Aluminum tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
Sinónimos:
Al(TMHD)3
About This Item
Fórmula lineal:
Al(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
576.78
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: aluminum
mp
264-267 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Al](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Al/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI key
UREKUAIOJZNUGZ-GECNZSFWSA-K
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)