Merck
396362
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) methoxide
Sinónimos:
Methyl germanate(IV), Tetramethoxygermanium
About This Item
Fórmula lineal:
Ge(OCH3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
196.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: germanium
reagent type: catalyst
impurezas
≤5% methyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
bp
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
Clave InChI
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Used as a promoting agent for vanadyl pyrophosphate-catalyzed oxidation reactions
  • Used to prepare sol-gel hybrid organic-inorganic coatings for capillary microextension and gas chromatography (GC)
  • For preparation of metal(IV) β-cyclodextrin bucket wheel complex
  • Preparation of gold nanoparticle templated germania nanoshells
Sol-gel intermediate in the formation of GeS2 and IR-transparent optics.[1][2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)