395315
Ethyl diazoacetoacetate
Sinónimos:
Ethyl Α-diazoacetoacetate, Ethyl 2-diazo-3-oxobutanoate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.36 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in USA
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
densidad
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=[N+]=[N-])C(C)=O
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-3-11-6(10)5(8-7)4(2)9/h3H2,1-2H3
Clave InChI
JWTPSIXYXYNAOU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 1,4-oxathiocines and thiopyran derivatives via Rh-catalyzed reaction with 2-amino-4,5-dihydro-3-thiophenecarbonitriles.
- β-keto esters via C−H insertion reaction with aromatic aldehydes using NbCl5 as a catalyst.
- Diazoacetoacetate derivatives by reacting with aldehydes via aldol condensation and subsequent and in situ oxidation reaction.
- Isoquinolone and pyridone derivatives by Rh-catalyzed C−H activation/annulation reaction with various N-methoxybenzamides.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?