Merck
395110
Sigma-Aldrich
Triisobutylphosphine
95%
Sinónimos:
Tris(2-methylpropyl)phosphine
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CHCH2]3P
Número de CAS:
Peso molecular:
202.32
Beilstein:
1738664
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
126 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)CP(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Clave InChI
DAGQYUCAQQEEJD-UHFFFAOYSA-N
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)