Merck
393940
Sigma-Aldrich
Cantharidin
98%
Sinónimos:
3a,7a-Dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7a-Dimethylhexahydro-3a,4,7-epoxyisobenzofuran, Cantharidine, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
98%
mp
215-217 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@]12C3CCC(O3)[C@@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
Clave InChI
DHZBEENLJMYSHQ-XCVPVQRUSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitor of protein phosphatase 2A.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dae Hee Lee et al.
Biomaterials, 171, 34-45 (2018-04-22)
Limitation of current anti-Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) cancer therapy is transitory responses, inevitable relapses and its insufficient tumor-targeting. Thus, multifaceted approaches, including the development of bispecific antibodies and combination strategies targeting different pathways have been proposed as an alternative.
Chin-Chuan Su et al.
The American journal of Chinese medicine, 43(3), 581-600 (2015-05-15)
Bladder cancer is a common malignancy worldwide. However, there is still no effective therapy for bladder cancer. In this study, we investigated the cytotoxic effects of cantharidin [a natural toxin produced (pure compound) from Chinese blister beetles (Mylabrisphalerata or Mylabriscichorii)