393533
3-(2-Hydroxyphenyl)propionic acid
99%
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
86-89 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
CJBDUOMQLFKVQC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)