Merck
406465
Sigma-Aldrich
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid
99%
Sinónimos:
2-Carboxybenzenepropanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 180,00
US$ 180,00
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 180,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CC6H4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 180,00
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99%
form
solid
mp
166-168 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
VEEXBQLWMFMATJ-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid (2-(2-carboxyethyl)benzoic acid) is an aromatic acid that undergoes cyclization to generate 1-indanone on heating. It is formed during the reaction of β-tetralone with KO2 in toluene.[1]
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Superoxide oxidation: a novel route to aromatic 1, 2-dicarboxylic acids.
Sotiriou C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(7), 2159-2164 (1990)